Drukuj
Wyszukano: Butle wirówkowe 
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: With screw closure.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PC lub PPCO, szeroka szyja, z nakrętką PP z uszczelką silikonową, autoklawowalne.
Wyprzedaż
Producent: SORVALL
Opis: These Fiberlite™ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Stożkowe, bez wywinięcia, z podziałką.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Numer katalogowy: (525-2471)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PC, okrągłe dno, autoklawowalne z nakrętką PP.
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: SORVALL
Opis: Oval bottle with closure, sterile, single use, Pojemność: 2000 ml, PP
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PPCO z białą nakrętką PP i uszczelką silikonową.
Producent: Corning
Opis: Centrifuge bottle, Pojemność: 500 ml, PP, Corning®
Numer katalogowy: (215-0224)
Producent: SEMADENI
Opis: PPCO, translucent with PE screw cap.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HERA75003870)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Pojemność: 2000 ml
j.m.: 1 * 2 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom