Drukuj
Butelki wirówkowe PC, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
525-2471EA 700 PLN
525-2471
Butelki wirówkowe PC, Nalgene®
Butelki i butle Butle wirówkowe 
PC, okrągłe dno, autoklawowalne z nakrętką PP.
  • Przeźroczyste, znakomita odporność chemiczna
  • Wytrzymują siły do 27 500 ×g
  • Używać z adapterem 525-2401