Drukuj
Wyszukano: Kroplomierze
49  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PTFE, białe.
Producent: VWR Collection
Opis: Soda-lime glass, amber.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LDPE, translucent, with dropping seal and PP cap.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Butelki z zakraplaczem wykonane z naturalnego / białego polietylenu o niskiej gęstości.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: LDPE, translucent, with white PP cap.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Dropping bottles, white bottles, white closures, Nalgene®, LDPE, Pojemność: 15 ml, LDPE, białe
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LDPE, przeźroczyste z kolorowymi nakrętkami PP (czerwone, zielone, niebieskie, białe i żółte) i końcówkami dozującymi LDPE.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: These translucent dispensing bottles are excellent for mild and strong buffers with a spout to dispense the contents and then could be depressed to se...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub oranżowe.
Numer katalogowy: (NALG2416-0125)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
j.m.: 1 * 6 SZT
Numer katalogowy: (215-7861)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PTFE/FEP, with ETFE drip lock and cap.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (215-1065)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LDPE, białe z kolorowymi nakrętkami PP (czerwone, zielone, niebieskie, białe i żółte) i końcówkami dozującymi LDPE.
j.m.: 1 * 25 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Butelki upuszczające wykonane są z LDPE (polietylen o małej gęstości).
Numer katalogowy: (129-2641)
Producent: DESCO
Opis: Dispensing bottle suitable for many solvents.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (548-2001)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Vial file with 40 bottles with dropper tips and caps attached, LDPE, Pojemność: 3 ml, Wysokość: 49 mm, Ø zewn.: 14 mm, LDPE, Gwint: 8-425
j.m.: 1 * 40 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom