Drukuj
Wyszukano: Płuczki gazowe
27  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe.
Numer katalogowy: (201-9100)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Szkło borokrzemowe.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3, a uniwersalne i nadające się do recyklingu materiał oferuje dobre właściwości dla różnych dziedzin.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with PBT screw caps.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: W szkle Duran®, przezroczyste, z zakrętkami PBT.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
Numer katalogowy: (201-0381)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Butla do mycia gazem, wg. do Drechsel, system nakrętek, bez tarczy filtra, Szkło borokrzemowe DURAN®, Pojemność: 500 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCOT257040101)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCOT257030109)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: VITLAB
Opis: PFA, półprzezroczysty.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom