  • Kryteria
    • Na stanie (1)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Butle/probówki do hybrydyzacji
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/13/20236913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Hybridisation bottle, Typ: 300×35 mm
Producent:  THERMO HYBAID
Opis:   Large hybridisation bottles, 300×35 mm, Typ: Hybaid
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Rack for 6 hybridisation bottles, Typ: Wheaton, Akrylowy
Numer katalogowy: (WITG2.446.115)
Producent:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis:   Hybridisation bottle, GL45 screw cap with silicone sealing, Typ: Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus, Szklo Boro 3.3, Ø×Dł.: 38×150 mm
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   Hybridisation bottles, small, Typ: UVP, Szklo Boro 3.3, Ø×Dł.: 35×150 mm
Producent:  Cole-Parmer
Opis:   Hybridisation tube, Typ: Techne, Szklo Boro 3.3, Ø×Dł.: - mm
Producent:  STUART SCIENTIFIC
Opis:   Hybridisation bottles, Typ: Stuart, Szkło borokrzemowe PYREX®, Ø×Dł.: 40×260 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7