Drukuj
Wyszukano: Butelki do hodowli
35  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Square PETG bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents and biological buffers up to −70 °C. Eliminate washing, depyrogenation and aut...
New Product Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Zestaw butelkowy, sterylny, jednorazowy, PC, Pojemność: 1000 ml, Rozmiar zatyczki: 38-430, VWR®
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: PS, PC lub PETG z zakrętkami PP, sterylne.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: PC, autoclavable, narrow mouth bottles with standard PP caps.
Producent: VWR Collection
Opis: Sterile PETG containers, with weldable tubings, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PETG.
Wyprzedaż
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Certified clean container is made of PETG and comes with a sterile, natural HDPE closure with a tamper-resistant seal.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PETG bottle with HDPE screw closure.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PETG bottle with HDPE screw closure.
Wyprzedaż
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PET, przeźroczyste, z gwintem lub w kompecie z biały zakrętkami HDPE.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Square shaped media bottles.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Numer katalogowy: (391-0690)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PETG, przeźroczyste z nakrętką silikon/PTFE.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom