Drukuj
Butle na media z zakrętkami
Dostawca: VWR Collection
VWR®
215-2205EA 544 PLN
215-2205 215-2211 215-2206 215-2210 215-2203 215-2924 215-2204
Butle na media z zakrętkami
Butelki i butle Butelki do hodowli
PC, autoklawowalne, butelki z wąskimi dziubkiem ze standardowymi nasadkami PP
  • Idealny do sterylizacji parowej
  • Bezpieczne i odporne na rozbicie
  • Obojętne chemicznie
Butelki VWR Collection na media są idealnym zamiennikiem dla wszystkich butelek ze szkła borokrzemianowego Są one specjalnie zaprojektowane dla każdej czynności laboratoryjnej która wymaga końcowej sterylizacji (autoklawowanie), przechowywania, transportu oraz produkcji biologicznych płynów laboratoryjnych. Butelki są dostępne w kwadratowych i okrągłych kształtach, aby spełniać różne różne wymogi pakownicze.
System zamykania gwarantuje szczelność, a pierścień uszczelniający umożliwia wygodne zakręcanie nakrętek. Każda butelka jest starannie wytwarzana i kontrolowana pod kątem jednolitej grubości ścianki, przejrzystości, podziałki i szczelnego zamknięcia.
Jest też opcjonalnie dostępna nasadka przegrodowa lub wentylowana z membraną PTFE.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904