Drukuj
Butelki laboratoryjne PROTECT, DURAN®, wąska szyja, powłoka zabezpieczająca
Dostawca: DWK Life Sciences
215-3813EA 1650 PLN
215-3813 SCOT218053606_R 215-6115 215-2439 215-1554 SCOT218059103 215-3810 215-1559 215-1555 SCOT218055159 215-2438 215-3809 215-2437 215-1558 SCOT218052453 215-1556 215-3901 SCOT218058604 SCOT218058801 215-3811 215-3216 SCOT218056952 215-6116 215-1557 215-3812
Butelki laboratoryjne PROTECT, DURAN®, wąska szyja, powłoka zabezpieczająca
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło borokrzemianowe 3.3 z powłoką DURAN® PROTECT, przezroczyste, z nakrętką lub bez
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i dobra odporność cieplna (max. 135 °C). Należy unikać stałych obciążeń dłuższych niż 30 minut
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo dużą odporność na zmiany temperatury
  • Powłoka z tworzywa sztucznego nie zwiększa wytrzymałości na ściskanie
  • Szkło typu I zgodnie z USP, EP i JP
Okragłe z podziałką i gwintem DIN Bez pierścienia wylewowego i nakrętki Powłoka zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi (zarysowania itp.) oraz zabezpiecza przed rozlaniem i rozpryskaniem podczas pęknięcia Zapobiega również rozbijaniu się kawałków szkła
Z wydrukowanym kodem śledzenia (identyfikacja partii); certyfikat partii dostępny na stronie www.duran-group.com
* Ze specjalnie ukształtowanym obrzeżem szklanymdla lepszego nalewania; nie jest potrzebny dodatkowy pierścień do nalewania
**Z wypukłym pierścieniem wskazującym nominalną pojemność
Certyfikaty: ISO 4796-1