Order Entry
Laboratory bottles, narrow neck, with thread, amber glass, DURAN®
Supplier:  DWK Life Sciences
Certificates
undefined
Laboratory bottles, narrow neck, with thread, amber glass, DURAN®
Supplier:  DWK Life Sciences
Certificates
Without screw cap
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Capacity
    Thread
    Ext.Ø
    Height
    Pk
    Availability
    Price
  • 215-1577
    218065402
    1000** ml
    GL 45
    101 mm
    225 mm
    1
    Log in for availability
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 475 zł
    475 zł
    1 * 1 SZT
       475 zł
     : 218065402
     : SCOT218065402
    Specifications:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3296
    218060807
    10* ml
    GL 25
    36 mm
    50 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 187 zł
    187 zł
    1 * 1 SZT
       187 zł
     : 218060807
     : SCOT218060807
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1572
    218061409
    25* ml
    GL 25
    36 mm
    70 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 175 zł
    175 zł
    1 * 1 SZT
       175 zł
     : 218061409
     : SCOT218061409
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1575
    218063607
    250** ml
    GL 45
    70 mm
    138 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 289 zł
    289 zł
    1 * 1 SZT
       289 zł
     : 218063607
     : SCOT218063607
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1576
    218064406
    500** ml
    GL 45
    86 mm
    176 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 368 zł
    368 zł
    1 * 1 SZT
       368 zł
     : 218064406
     : SCOT218064406
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-2435
    218065102
    750** ml
    GL 45
    95 mm
    203 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 426 zł
    426 zł
    1 * 1 SZT
       426 zł
     : 218065102
     : SCOT218065102
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1578
    218066304
    2000** ml
    GL 45
    136 mm
    260 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 743 zł
    743 zł
    1 * 1 SZT
       743 zł
     : 218066304
     : SCOT218066304
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-2436
    218066904
    3500 ml
    GL 45
    160 mm
    295 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 040 zł
    1 040 zł
    1 * 1 SZT
       1 040 zł
     : 218066904
     : SCOT218066904
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1573
    218061709
    50 ml
    GL 32
    46 mm
    87 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 174 zł
    174 zł
    1 * 1 SZT
       174 zł
     : 218061709
     : SCOT218061709
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1574
    218062405
    100** ml
    GL 45
    56 mm
    100 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 198 zł
    198 zł
    1 * 1 SZT
       198 zł
     : 218062405
     : SCOT218062405
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-2434
    218062902
    150** ml
    GL 45
    62 mm
    110 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 256 zł
    256 zł
    1 * 1 SZT
       256 zł
     : 218062902
     : SCOT218062902
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1579
    218067309
    5000 ml
    GL 45
    182 mm
    330 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 370 zł
    1 370 zł
    1 * 1 SZT
       1 370 zł
     : 218067309
     : SCOT218067309
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1580
    218068605
    10000 ml
    GL 45
    227 mm
    410 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 2 280 zł
    2 280 zł
    1 * 1 SZT
       2 280 zł
     : 218068605
     : SCOT218068605
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1581
    218068802
    15000 ml
    GL 45
    268 mm
    445 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 2 570 zł
    2 570 zł
    1 * 1 SZT
       2 570 zł
     : 218068802
     : SCOT218068802
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-1582
    218069104
    20000 ml
    GL 45
    288 mm
    505 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 4 040 zł
    4 040 zł
    1 * 1 SZT
       4 040 zł
     : 218069104
     : SCOT218069104
    Specifications
    Environmentally Preferable
With screw cap and pouring ring
  •  
    Capacity
    Thread
    Ext.Ø
    Height
    Pk
  • 215-3215
    218060856
    10* ml
    GL 25
    36 mm
    54 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 129 zł
    129 zł
    1 * 1 SZT
       129 zł
     : 218060856
     : SCOT218060856
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-4487
    218061458
    25* ml
    GL 25
    36 mm
    74 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 1 230 zł
    1 230 zł
    1 * 10 SZT
       1 230 zł
     : 218061458
     : SCOT218061458
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3793
    218061758
    50 ml
    GL 32
    46 mm
    91 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 1 260 zł
    1 260 zł
    1 * 10 SZT
       1 260 zł
     : 218061758
     : SCOT218061758
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3794
    218062454
    100** ml
    GL 45
    56 mm
    105 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 1 400 zł
    1 400 zł
    1 * 10 SZT
       1 400 zł
     : 218062454
     : SCOT218062454
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3796
    218062951
    150** ml
    GL 45
    62 mm
    115 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 1 710 zł
    1 710 zł
    1 * 10 SZT
       1 710 zł
     : 218062951
     : SCOT218062951
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3797
    218063656
    250** ml
    GL 45
    70 mm
    143 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 1 980 zł
    1 980 zł
    1 * 10 SZT
       1 980 zł
     : 218063656
     : SCOT218063656
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3798
    218064455
    500** ml
    GL 45
    86 mm
    181 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 2 550 zł
    2 550 zł
    1 * 10 SZT
       2 550 zł
     : 218064455
     : SCOT218064455
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3804
    218065151
    750** ml
    GL 45
    95 mm
    208 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 2 820 zł
    2 820 zł
    1 * 10 SZT
       2 820 zł
     : 218065151
     : SCOT218065151
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3805
    218065451
    1000** ml
    GL 45
    101 mm
    230 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 3 120 zł
    3 120 zł
    1 * 10 SZT
       3 120 zł
     : 218065451
     : SCOT218065451
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3799
    218066353
    2000** ml
    GL 45
    136 mm
    265 mm
    10
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 4 830 zł
    4 830 zł
    1 * 10 SZT
       4 830 zł
     : 218066353
     : SCOT218066353
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3806
    218066953
    3500 ml
    GL 45
    160 mm
    300 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 040 zł
    1 040 zł
    1 * 1 SZT
       1 040 zł
     : 218066953
     : SCOT218066953
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3807
    218067358
    5000 ml
    GL 45
    182 mm
    335 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 400 zł
    1 400 zł
    1 * 1 SZT
       1 400 zł
     : 218067358
     : SCOT218067358
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3808
    218068654
    10000 ml
    GL 45
    227 mm
    415 mm
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 2 240 zł
    2 240 zł
    1 * 1 SZT
       2 240 zł
     : 218068654
     : SCOT218068654
    Specifications
    Environmentally Preferable