Drukuj
Butla, wąska szyja, ze szlifem i korkiem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215-1482EA 49.1 PLN
215-1482 215-1282 215-1016 215-1735 215-1020 215-1485 215-1021 215-1483 215-1484
Butla, wąska szyja, ze szlifem i korkiem, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub oranżowe, ze szlifem i szklanym korkiem
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Nie poddawać dużym obciążeniom termicznym
  • Stabilne i wytrzymałe
Dostępne butle ze szkła przezroczystego lub oranżowego do przechowywania substancji wrażliwych na światło.
Certyfikaty: DIN 12036, ISO 4796