Drukuj
Wyszukano: Butelki typu "roller"
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Butelki obrotowe są optymalnymi naczyniami do wzrostu i namnażania komórek na dużą skalę i są odpowiednie zarówno do zastosowań badawczych, jak i prod...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, bezbarwne, z gwintem DIN (GL 45).
Numer katalogowy: (392-0070)
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PS with screw caps (HDPE) or filter screw caps with hydrophobic membrane (PET/PTFE), cell culture treated surface, sterile.
j.m.: 1 * 12 SZT
Numer katalogowy: (GREI680180_18)
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PET or PETG with screw caps (HDPE), sterile.
j.m.: 1 * 18 SZT
Producent: Corning
Opis: Virgin PS, sterylne.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Sterylne, PETG.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Roller bottle, Nunc™, PS, Butelki roller, TufRol™, gładka powierzchnia, z łatwą do otwierania nakrętką wentylowaną, Obszar wzrostu: 850 cm², Typ pakowania: 2 w opakowaniu, 20 w kartonie
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom