Drukuj
Wyszukano: Butelki do próbek wody
24  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Water sampling bottles, VWR®, HDPE, Pojemność: 500 ml, Typ pakowania: Individually wrapped, Szyjka Ø zewn.: 45 mm
Producent: VWR Collection
Opis: PET, dziewiczy, spożywczy z zakrętkami z PP.
Producent: VWR Collection
Opis: PET, bezbarwny, z zakrętkami z PP.
Producent: VWR Collection
Opis: HDPE, translucent, food grade wide neck graduated square bottles with HDPE colour coded tamper-evident caps.
Producent: VWR Collection
Opis: PET, dziewiczy, czystość spożywcza, z nakrętkami z PP.
Producent: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Water sampling bottles, made of PET with PP screw caps, sterile dosed, sterile and non sterile.
Producent: BÜRKLE
Opis: Water sampling bottles
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: These bottles, made of Type III soda-lime glas, clear or amber, with cap, are recommended for collecting water samples for variety of organic and inor...
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: Szkło wapniowe sodowane typu III, oranżowe, z zakrętką.
Producent: Corning
Opis: The water samling bottles, made of PET, transparent, with screw cap are undosed or dosed with sodium thiosulphate, which inhibits the effects of chlor...
Wyprzedaż
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: Type III Szkło oranżowe sodowo-wapniowe, z nakrętką.
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: Słoiki te, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego typu III, oranżowe, z białą nakrywką PP z powłoką LDPE, są przeznaczone do zbierania próbek gleby, szla...
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: HDPE containers, white, with LDPE-lined polypropylene cap, narrow/wide neck.
Numer katalogowy: (EPSC156-120ST)
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: PP, PE lub PS.
j.m.: 1 * 200 SZT
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: PP, sterylne, z szczelnym zamknięciem z PP.
Producent: EP SCIENTIFIC
Opis: Cubitainers™ are designed for the efficient storage and transport. Recommended for collecting water samples and other low viscosity liquids to be anal...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom