Drukuj
Wyszukano: Tryskawki
70  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Integrated safety vent cap eliminates dripping of vapours.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (215-2538)
Producent: VWR Collection
Opis: LDPE, przeźroczyste, z wentylowaną nakrętką PP.
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: LDPE, półprzezroczysty, z kolorową nasadką rozpylającą PP.
Numer katalogowy: (215-6290)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Wash bottle, narrow neck, 1000 ml, NS 29/32, Szkło borokrzemowe 3.3, Wash bottle complete
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: LDPE, translucent.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE, translucent with PP spray cap.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LDPE, półprzezroczysty, z nakrętką PP.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE, translucent, with PP spray cap.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE bottle, square shoulder, with PP vent cap.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE wash bottles gives accurate dispensation of liquid.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE bottle with PP spray cap.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE półprzezroczyste, kolorowe zamknięcie z PP z otworem na dyszę.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE, translucent.
Producent: SciLabware
Opis: LDPE, półprzezroczysty z nasadką rozpryskową z PP.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: High-quality squeeze bottles with colour-coded closures for easy identification.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LDPE, półprzezroczysty, z nasadką tryskawkową PP.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom