Butelki, szerąka szyja, z nakrętką , Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
LDPE, półprzezroczysty z nakrętką PP.
- Dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do +80 °C
- Szczelne zamknięcie, odpowiednie do przechowywania płynów
- Elastyczne, bardzo odporne na uderzenia
Mogą być używane w każdym laboratorium i do zbierania próbek.Szeroka szyja pozwala na szybkie wlewanie i wylewanie płynów, past i proszków.
Specifications
- Catalog No:
- 215-7211
- 215-7212
- 215-7215
- 215-7216
- 215-7213
- 215-7214
- Environmentally Preferable:
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Niski wpływ na produkcję
- Certyfikacja środowiskowa:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement, ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- NAR Certificate of Retirement
Specifications
Product Information
- Catalog #Supplier #PojemnośćGwintSzyjka Ø wewn.WysokośćZewn.ØIlośćAvailabilityPrice
- Specifications:
Niski wpływ na produkcję More
Specifications
Environmentally PreferableNiski wpływ na produkcjęCertyfikacja środowiskowaNAR Certificate of RetirementNiski wpływ na produkcję - Specifications:
Niski wpływ na produkcję More
Specifications
Environmentally PreferableNiski wpływ na produkcjęCertyfikacja środowiskowaNAR Certificate of RetirementNiski wpływ na produkcję - Specifications:
Niski wpływ na produkcję More
Specifications
Environmentally PreferableNiski wpływ na produkcjęCertyfikacja środowiskowaNAR Certificate of Retirement, ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Niski wpływ na produkcję - Specifications:
Niski wpływ na produkcję More
Specifications
Environmentally PreferableNiski wpływ na produkcjęCertyfikacja środowiskowaNAR Certificate of RetirementNiski wpływ na produkcję - Specifications:
Niski wpływ na produkcję More
Specifications
Environmentally PreferableNiski wpływ na produkcjęCertyfikacja środowiskowaNAR Certificate of RetirementNiski wpływ na produkcję - Specifications:
Niski wpływ na produkcję More
Specifications
Environmentally PreferableNiski wpływ na produkcjęCertyfikacja środowiskowaNAR Certificate of RetirementNiski wpływ na produkcję