Order Entry
Bottles, wide neck, with screw cap, series 303 | Plastic Bottles
Bottles, wide neck, with screw cap, series 303
Dostawca:  Kautex
Certyfikaty
undefined
Bottles, wide neck, with screw cap, series 303
Dostawca:  Kautex
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Capacity
    Thread
    Height
    Ext.Ø
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 215-9034
    303-770528
    50 ml
    32 mm
    76,0 mm
    39,0 mm
    50
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 389 zł
    389 zł
    1 * 50 SZT
       389 zł
    Supplier Article Number: 303-770528
    Local Article Number: KAUT303-770528
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9035
    303-770529
    100 ml
    32 mm
    93,5 mm
    48,0 mm
    20
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 20 SZT
    1 * 20 SZT - 192 zł
    192 zł
    1 * 20 SZT
       192 zł
    Supplier Article Number: 303-770529
    Local Article Number: KAUT303-770529
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9036
    303-770530
    200 ml
    40 mm
    114,0 mm
    59,0 mm
    10
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 123 zł
    123 zł
    1 * 10 SZT
       123 zł
    Supplier Article Number: 303-770530
    Local Article Number: KAUT303-770530
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9037
    303-770531
    250 ml
    40 mm
    120,0 mm
    64,0 mm
    10
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 129 zł
    129 zł
    1 * 10 SZT
       129 zł
    Supplier Article Number: 303-770531
    Local Article Number: KAUT303-770531
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9038
    303-770532
    300 ml
    40 mm
    128,0 mm
    67,5 mm
    10
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 147 zł
    147 zł
    1 * 10 SZT
       147 zł
    Supplier Article Number: 303-770532
    Local Article Number: KAUT303-770532
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9039
    303-770533
    500 ml
    50 mm
    154,0 mm
    77,0 mm
    10
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 10 SZT
    1 * 10 SZT - 207 zł
    207 zł
    1 * 10 SZT
       207 zł
    Supplier Article Number: 303-770533
    Local Article Number: KAUT303-770533
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9040
    303-770534
    750 ml
    50 mm
    173,0 mm
    88,0 mm
    5
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 SZT
    1 * 5 SZT - 131 zł
    131 zł
    1 * 5 SZT
       131 zł
    Supplier Article Number: 303-770534
    Local Article Number: KAUT303-770534
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9041
    303-770535
    1000 ml
    65 mm
    205,0 mm
    95,0 mm
    4
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 4 SZT
    1 * 4 SZT - 134 zł
    134 zł
    1 * 4 SZT
       134 zł
    Supplier Article Number: 303-770535
    Local Article Number: KAUT303-770535
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-9042
    303-770536
    1500 ml
    65 mm
    226,0 mm
    108,0 mm
    4
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 4 SZT
    1 * 4 SZT - 168 zł
    168 zł
    1 * 4 SZT
       168 zł
    Supplier Article Number: 303-770536
    Local Article Number: KAUT303-770536
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 215-3113
    303-770537
    2000 ml
    65 mm
    247,0 mm
    120,0 mm
    1
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 49 zł
    49 zł
    1 * 1 SZT
       49 zł
    Supplier Article Number: 303-770537
    Local Article Number: KAUT303-770537
    Dane techniczne:
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
Spare screw caps
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Seq
    Thread
    For bottles
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 03
    32 mm
    50/100 ml
    100
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 247 zł
    247 zł
    Supplier Article Number: 801-90607
    Local Article Number: KAUT801-90607
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Seq
    Thread
    For bottles
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 04
    40 mm
    200/250/300/500 ml
    100
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 306 zł
    306 zł
    Supplier Article Number: 801-90608
    Local Article Number: KAUT801-90608
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Seq
    Thread
    For bottles
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 05
    50 mm
    500/750/1000 ml
    100
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 481 zł
    481 zł
    Supplier Article Number: 801-90609
    Local Article Number: KAUT801-90609
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Seq
    Thread
    For bottles
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 06
    65 mm
    1000/1500/2000 ml
    100
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 822 zł
    822 zł
    Supplier Article Number: 801-90610
    Local Article Number: KAUT801-90610