Drukuj
VWR®, Butelki kwadratowe lub prostokątne, szerąka szyja z nakrętką
Dostawca: VWR
215-3726EA 517 PLN
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Butelki kwadratowe lub prostokątne, szerąka szyja z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, kolor naturalny lub brązowy (2700 ml) z zakrętką i wewnętrzną pokrywką.
  • Dobra odporność chemiczna i temperaturowa
  • Zamknięte, jonizowane (10 kGray) lub niesterylne
  • Doskonała odporność na wstrząsy
Butelki oszczędzające miejsce Szeroki otwór, łatwe w napełnianiu Przezroczysty HDPE zapewnia dobrą widoczność poziomu cieczy. Nakrętki z dodatkowym uszczelnieniem. Idealne do przechowywania płynów, ciał stałych i proszków. Butelki o pojemności 500, 1000, 2000 i 2700 ml posiadają podziałki Wersje 2500 i 2700 ml posiadają uchwyt do przenoszenia.