Drukuj
Butla Woulffa, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
189-1102EA 604 PLN
189-1102 189-1104 189-1103 189-1101
Butla Woulffa, DURAN®
Butelki i butle Butle Woulffa
DURAN® szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Z 3 standardowymi szlifami, Próżnioszczelna.
Certyfikaty: DIN 12480