Drukuj
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Wyszukano: Pojemniki i worki do chłodzenia/zamrażania
37  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: This robust cooler is consistent and reliable. It is made from engineered PP with a PC lid. The modern design cools faster in freezers and stays cold ...
Producent: VWR Collection
Opis: Chłodziarka Mini labtop –20 °C PC, nietoksyczny żel
Chłodziarki mini Labtop −20 °C PC posiadają 12 miejsc na mikroprobówki o pojemności 0...
Numer katalogowy: (479-0640)
Producent: VWR Collection
Opis: Pojemnik PC, zamknięcie i stojak na fiolki HDPE, wkładka piankowa.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Pojemnik PC z niebieską pokrywką HDPE, białą podstawką na probówki z HDPE i piankową wkładką.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Nabiurkowe statywy chłodzące –20°C.
PC, niebieski.
Niższy przedział wypełniony nietoksycznym żelem, z uchwytem.
471-0000/471-0001: utrz...
Numer katalogowy: (479-5160)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PC, ikke-toksisk isolasjonsløsning.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
Numer katalogowy: (391-7635)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Odporny na uderzenia poliwęglan.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: HEATHROW
Opis: Protect temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer.
Producent: Brand
Opis: PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
Numer katalogowy: (211-3269)
Producent: Brand
Opis: PP
j.m.: 1 * 2 SZT
Producent: HEATHROW
Opis: Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling ...
Producent: EPPENDORF
Opis: IsoTherm benchtop cooler.
Producent: EPPENDORF
Opis: Handling system for sample set-up, protection, transport, and storage of sensitive samples, keep you samples safe. The Eppendorf PCR-Cooler contains a...
Producent: Corning
Opis: These storage boxes are the ideal solution to store samples over an extended period of time. Engineered to simplify sample identity as its polypropyle...
Producent: DELTA T
Opis: This transport system uses vacuum insulation technology and is ideal for lengthy refrigerated transport of specimens, cells, and other sensitive items...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom