Drukuj
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Wyszukano: Kriopudełka
86  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Cardboard, coated.
Producent: VWR Collection
Opis: Tektura powlekana.
Producent: VWR Collection
Opis: Cardboard.
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Producent: VWR Collection
Opis: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Tektura falista.
Producent: VWR Collection
Opis: Cardboard, coated.
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonane z falistego lub cienkiego filmu PP.
Producent: VWR Collection
Opis: Tektura, biała.
Producent: VWR Collection
Opis: Tektura falista skrzynka.
Numer katalogowy: (479-2214)
Producent: VWR Collection
Opis: Kriopudełka , mocne, wodoodporne, z pokrywkami do przechowywania próbek.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Made of extra strong polycarbonate.
Producent: VWR Collection
Opis: Made of white cardboard.
Producent: VWR Collection
Opis: Boxes, made of cardboard, white. For storage of cryovials at low temperatures.
Numer katalogowy: (479-1349)
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonane z falistego PP.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (211-0255)
Producent: VWR Collection
Opis: PP, black.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom