Drukuj
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Wyszukano: Pudełka transportowe
34  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonany z przezroczystego, pierwszego tłoczenia polipropylenu o jakości spożywczej. Pudełka wielofunkcyjne to mocne, przezroczyste plastikowe pojemni...
Producent: VWR Collection
Opis: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Producent: VWR Collection
Opis: These perforated plastic stackable Euro containers are made from heavy-duty polypropylene, suitable for every industry and for any application. They p...
Producent: VWR Collection
Opis: These sturdy, transparent plastic containers are made of translucent material. The translucent material allows users to check whether a container is e...
Producent: VWR Collection
Opis: Izolowany, wodoodporny.
Producent: MULTIROIR
Opis: Medium pallet with safety edge in recycled polypropylene material resistant to shocks and temperature variations.
Producent: HEATHROW
Opis: PC, transparent.
Producent: BD Medical
Opis: Plastic, coloured.
Producent: MULTIROIR
Opis: These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptiona...
Producent: Bohlender
Opis: Cartons for b.safe Politainer 5 L, Szer.xGłęb.xWys.: 181×181×181 mm
Numer katalogowy: (MULC14713)
Producent: MULTIROIR
Opis: These transport boxes are ideal for storage and logistics of solutions.
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: MULTIROIR
Opis: Lightweight plastic pallets are made from recycled PP or HDPE and are a real alternative to wooden pallets.
Producent: MULTIROIR
Opis: These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability...
Numer katalogowy: (HEAT120926)
Producent: HEATHROW
Opis: Your reliable solution for the safe and convenient transportation of laboratory samples, instruments, and valuable items. Crafted to meet the stringen...
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Producent: BÜRKLE
Opis: PP, grey.
Producent: DELTA T
Opis: The MonoBox are designed for transporting from one to three TempShells. The cooling element pairs fit inside the foam outer casing and are kept at the...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom