Drukuj
Wyszukano: Pudła i kartony na odpady
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Pofałdowana tektura z kieszenią PE o grubości 50 µm.
Numer katalogowy: (212-1833)
Producent: VWR Collection
Opis: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ECONIX LTD
Opis: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Producent: ECONIX LTD
Opis: The 6 L Bio-bin® has been specifically designed to safely contain serological pipettes in labs.
Numer katalogowy: (MARO108000.00)
Producent: MARTOR ARGENTAX
Opis: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: CEMO GMBH
Opis: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: The box is used with waste chute 736-0847 and 736-0846.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Corrugated cardboard.
Numer katalogowy: (129-4288)
Producent: DELTALAB
Opis: PP, yellow.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom