Drukuj
Wyszukano: Szczotki laboratoryjne
53  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Q Path NovaBrush® to jednorazowe szczoteczki do pobierania prób endo- i egzocerwikalnych. Szczoteczki Q Path NovaBrush® 1 dostosowane są do budowy kan...
Wyprzedaż
Producent: DESCO
Opis: Brushes minimise static charge generation and remove electrostatic charges to ground when held by grounded personnel.
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
Numer katalogowy: (PPSA3590500)
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Sampling Systems
Opis: Brushes with nylon bristles in a twisted stainless steel wire frame and aluminium handle. Ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers...
Producent: MICRONOVA
Opis: The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cle...
Zmniejszanie ilości odpadów
Producent: DELTALAB
Opis: These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Producent: MICRONOVA
Opis: Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
Producent: MICRONOVA
Opis: These durable, 100% polypropylene brushes clean finely polished stainless steel parts without scratching.
Numer katalogowy: (MICRBRWH-66)
Producent: MICRONOVA
Opis: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MICRONOVA
Opis: The kettle brush is an oblong-shaped brush with a flare head design and polyester bristles, that is well suited for an all-around, thorough cleaning o...
Producent: MICRONOVA
Opis: Stainless steel wire brushes with nylon bristles.
Producent: MICRONOVA
Opis: A stiff-bristle brush head and threaded plastic handle, specifically designed for cleaning floor drains. The brush head features black bristles for co...
Producent: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Brush, Cleaning brush for butyrometer body, Do: Butyrometer, Handle material: Drut, Dł. całkowita: 270 mm
Producent: MICRONOVA
Opis: These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.
Numer katalogowy: (MICRBRWH-50)
Producent: MICRONOVA
Opis: Round head brush features medium stiff polyester bristles for aggressive cleaning.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom