Drukuj
VWR®, Szczotki do czyszczenia pipet
Dostawca: VWR
VWR®
149-0210EA 91.4 PLN
149-0210 149-0211 149-0228
VWR®, Szczotki do czyszczenia pipet
Szczotki laboratoryjne
Szczotka nylonowa biała z uchwytem z drutu. Idealne do czyszczenia pipet miarowych, pipet do mleka oraz pipet Mohr`a.
  • Miękka nylonowa szczecina do delikatnego czyszczenia
  • Długa rączka dla pewnego i bezpiecznego chwytu
  • Z pętlą na końcu rączki do zawieszenia