Drukuj
VWR®, Szczotka do czyszczenia szklanych zlewek
Dostawca: VWR
VWR®
149-0135EA 144 PLN
149-0135 17145-074
VWR®, Szczotka do czyszczenia szklanych zlewek
Szczotki laboratoryjne
Biała nylonowa szczotka z plastikową rączką. Idealna do czyszczenia zlewek i innych cylindrycznych naczyń laboratoryjnych.
  • Solidna i wytrzymała
  • Autoklawowalna
Certyfikaty: Zatwierdzona do użycia przez FDA i USDA.