Drukuj
VWR®, Szczotka do czyszczenia butli
Dostawca: VWR
VWR®
149-0138EA 184 PLN
149-0138
VWR®, Szczotka do czyszczenia butli
Szczotki laboratoryjne
Włosie czarne, naturalne, z drucianym uchwytem.
  • Delikatnie zaokrąglona końcówka zapewnia dokładne czyszczenie
  • Rączka z przetłoczeniami zapewniająca pewny uchwyt podczas mycia szkła laboratoryjnego
  • Z uchwytem do zawieszania