Drukuj
VWR®, Szczotka do czyszczenia naczyń stożkowych
Dostawca: VWR
VWR®
149-0104EA 86 PLN
149-0104
VWR®, Szczotka do czyszczenia naczyń stożkowych
Szczotki laboratoryjne
Natural black bristles, plastic handle. These cleaning brushes are specially designed for cleaning conical laboratory equipment such as conical measuring cylinders and funnels.
  • Stożkowe; zwężające się włosie z zaokrąglonymi końcówkami zapewniają delikatne i dokładne czyszczenie
  • Ergonomiczny uchwyt
  • Rękojeść posiada pętlę do zawieszania