Drukuj
VWR®, Szczotka do czyszczenia kolb i butelek
Dostawca: VWR
VWR®
149-0106EA 247 PLN
149-0106
VWR®, Szczotka do czyszczenia kolb i butelek
Szczotki laboratoryjne
Idealna do czyszczenia kolb i butelek. Białe, naturalne włosie z uchwytem z tworzywa.
  • Elastyczny, obrotowy uchwyt z tworzywa sztucznego pozwala na dokładne czyszczenie wszystkich trudnodostępnych miejsc
  • Autoklawowalna
  • Szeroka rękojeść pozwala wygodnie trzymać szczotkę