Drukuj
VWR®, Szczotki do czyszczenia butli
Dostawca: VWR
VWR®
149-0207EA 142 PLN
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Szczotki do czyszczenia butli
Szczotki laboratoryjne
Włosie czarne, naturalne, z drucianym uchwytem. Specjalny kształt pozwala na dokładne i skuteczne czyszczenie butelek.
  • Elastyczna szczecina wraca do swojego kształtu po przejściu przez szyjkę butli
  • Specjalny splot końcówki minimalizuje ryzyko zarysowania i poprawia skuteczność czyszczenia
  • Z uchwytem do zawieszania