Drukuj
Wyszukano: Biurety
97  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa B
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, klasa AS.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, klasa AS.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS.
Numer katalogowy: (613-7002)
Producent: VWR Collection
Opis: State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: Borosilicate glass 3.3, class B.
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3.3, class AS.
Producent: Brand
Opis: Variable volume.
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug, LDPE bottle with PP screw closure, 1 m PVC tubing.
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3,3, PTFE spindle, class AS.
Producent: BÜRKLE
Opis: The titrating burette with splinter protection is a fast acting burette with Schellbach stripes based on Dr. Schilling's design with automatic zero po...
Producent: Brand
Opis: Szkło AR-GLAS®, klasa B.
Producent: Brand
Opis: Amber borosilicate glass 5.4, class B.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom