Drukuj
Biurety BLAUBRAND® z prostym zaworem igłowym i paskiem Schellbacha
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
612-9958EA 613 PLN
612-9958 612-9959 612-9960
Biurety BLAUBRAND® z prostym zaworem igłowym i paskiem Schellbacha
Biurety
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Długość: 800 mm
DIN EN ISO 385
Informacje do zamówienia: biurety dostarczane są z certyfikatem serii. Możliwość zamówienia biuret z indywidualnym certyfikatem jednej serii oraz certyfikatem kalibracji DAkkS.