Drukuj
Automatyczna biureta SILBEBRAND wg Schillinga
Dostawca: Brand
SILBERBRAND
612-9920EA 493 PLN
612-9920 612-5405 BRND23766 612-9921 612-9922 612-9923
Automatyczna biureta SILBEBRAND wg Schillinga
Biurety
Szkło AR-GLAS®, klasa B.
Z butlą: 500 ml dla 10 i 15 ml; 1000 ml dla 25 i 50 ml.
Z butlą: 500 ml dla 10 i 15 ml; 1000 ml dla 25 i 50 ml
Certyfikaty: Granice błędu odpowiadają klasie B, DIN EN ISO 385.