Drukuj
Zestaw do biuret Self-Zero, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
612-2587EA 275 PLN
612-2587
Zestaw do biuret Self-Zero, Nalgene®
Biurety
Czyni każdą szklaną i plastikową biuretę samozerującą się.
Składa się z 1000 ml butelki LDPE, 1,2 m wężyka PVC, rurki PP i adaptera.