  • Kryteria
    • Na stanie (11)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kable
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/46/20236846.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Cable, Złącze Lemo (Metrohm) , kabel 1 m, koncentryczny, Coax57
Numer katalogowy: (700-0853)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM:  1 * 1 PARA
Producent:  SI Analytics
Opis:   Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Producent:  SI Analytics
Opis:   Plug cable combination, LB1A (coaxial electrode plug (for BlueLine), 1 m coaxial cable, DIN instrument plug)
Producent:  WTW
Opis:   AS/IDS-1,5, connection cable for IDS sensors with waterproof plug head, length 1,5 m, Do szlifów: IDS sensors
Producent:  Bohlender
Opis:   PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Producent:  WINKLER GMBH
Opis:   Compensating cables in PTFE insulated, twisted leads.
Producent:  Thermo Orion
Opis:   These cables can be used to convert an electrode with one connector to the required connector of another meter.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 21
  1  2  3  Następny 