Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "kalkulatory"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/81/18944981.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Twarde, plastikowe etui ABS.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Urządzenie dostarcza szybkich oraz dokładnych odpowiedzi do 126 typów konwersji metrycznych. Wprowadź liczbę, naciśnij strzałkę, a otrzymasz dokładny ...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (818-0067)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kalkulator z konwerterem zapewnia szybkie i dokładne odpowiedzi na 126 typów konwersji. Wprowadź liczbę, naciśnij strzałkę, a następnie przeczytaj wyn...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (818-0062)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wygodny, kieszonkowy kalkulator, który może zostać użyty do 99% rutynowych kalkulacji w laboratorium. Dostarcza natychmiastowe, dokładne wyniki, m.in....
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (818-0061)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Tani i duży kalkulator na baterie słoneczne.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SAFSC6790-1EA)
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   The power switches automatically in low light conditions either solar and battery with memory safeguard along with wallet style case.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6