Drukuj
Wyszukano: Suwmiarki
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonane ze stali nierdzewnej. Żywotność baterii wystarcza na około 10000 godzin.
Numer katalogowy: (819-0014)
Producent: BOCHEM
Opis: Caliper with five digit LCD.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (238-2100)
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAH134170000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAH134150000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAH134160001)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom