Drukuj
Wyszukano: Pojemniki transportowe
38  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Bottle carrier/container, VWR®
Producent: VWR Collection
Opis: Sturdy container for transport of biological samples taken at patient’s home.
Producent: VWR Collection
Opis: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Producent: VWR Collection
Opis: Guma, kolorowy.
Producent: VWR Collection
Opis: Te uchwyty na butelki wykonane są ze stali nierdzewnej powlekanej poliamidem.
Numer katalogowy: (215-3582)
Producent: VWR Collection
Opis: Szklane butelki są przeznaczone do przechowywania płynów, ale gdy się rozbiją, niebezpieczne płyny potencjalnie mieszają się z rozbitym szkłem. Ten uc...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Chemicals
Opis: HDPE.
Producent: BOCHEM
Opis: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Numer katalogowy: (215-7991)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Safety bottle carrier, Nalgene®, PC, Do: 8 butelek 500 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WILMWG-6192)
Producent: SP Industries
Opis: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
j.m.: 1 * 3 SZT
Numer katalogowy: (NALG6565-0001)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE, blue.
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel or steel, coated.
Wyprzedaż
Producent: BOCHEM
Opis: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Numer katalogowy: (139-3120)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE z piankowym insertem.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: These bottle carriers allow for safe transport and storage of equipment, such as bottles, and containers. They include a partition wall and an integra...
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom