  • Kryteria
    • Na stanie (29)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "nosida-do-butli"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/68/18944968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Guma
Producent:  VWR Collection
Opis:   Przeżroczyste pojemniki bezpieczeństwa do transportu próbek biologicznych i leków ycznych (do 180 odmian) są wyposażone w uchwyty do płytek eutektyczn...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   HDPE
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pojemniki te są przeznaczone do transportu próbek biologicznych. Mogą być przewiezione do domu pacjenta wraz z lekami antynowotworowymi.
Numer katalogowy: (215-3582)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Glass bottles are designed to contain liquids, but when they break, hazardous liquids potentially mix with broken glass. This bottle carrier protects ...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BOCHEM
Opis:   Bottle carrier/container, Stal nierdzewna 18/10, Stalowy, Do: 50 - 250 ml flasks, Ø zewn.×Wys.: 130×140 mm
Numer katalogowy: (215-7991)
Producent:  Nalgene
Opis:   PC, bialy.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (NALG6565-0001)
Producent:  Nalgene
Opis:   Bottle carrier, Nalgene®, HDPE, Do: 8×500 ml bottle/6×1000 ml bottles/2×4 l bottles
UOM:  1 * 4 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 24
  1  2  3  Następny