Drukuj
Nosidło transportowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
139-3120EA 755 PLN
139-3120
Nosidło transportowe, Nalgene®
Pojemniki transportowe Nosidła
HDPE z piankowym insertem.
  • Na 6 butelek o średnicy 60, 89 i 108 mm
  • Materiał nie pęka i nie odpryskuje
  • Można je układać w stosy by zaoszczędzic miejsce
Nosidło odpowiednie do bezpiecznego transportu szklanych i plastikowych butelek, pojemników i innego wyposażenia laboratoryjnego. Dwa piankowe inserty z sześcioma otworami utrzymują butelki oddzielnie.
Kolor: mlecznoprzeźroczysty