  • Kryteria
    • Na stanie (16)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Bioreaktory
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/38/20236838.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Płytki do komórek VWR®, wykonane z polistyrenu ogólnego przeznaczenia medycznego (GPPS) i z odpowietrzoną osłoną, są idealne do hodowli komórek na duż...
Numer katalogowy: (SARTDUO002LL-SS01V)
Producent:  Sartorius
Opis:   The UniVessel® SU is a stirred tank, single-use bioreactor with a working volume range of 0,6 to 2 l. It is assembled, irradiated and shipped ready-to...
UOM:  1 * 2 SZT
Numer katalogowy: (734-0389)
Producent:  Corning Life Science
Opis:   CELLine™ 1000, a membrane-based, disposable cell cultivation system, guarantees high cell densities and is easy to use for recombinant protein express...
UOM:  1 * 3 SZT
Producent:  Corning Life Science
Opis:   PS, sterylne. Komory hodowlane Corning® CellSTACK® są dostępne w pięciu różnych rozmiarach i z trzema różnymi rodzajami powierzchni.
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Polistyren, sterylny. Przeznaczone do produkcji na skalę przemysłową np. szczepionek, przeciwciał monoklonalnych lub farmaceutyków.
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Polistyren, sterylny. Przeznaczone do produkcji na skalę przemysłową np. szczepionek, przeciwciał monoklonalnych lub farmaceutyków. Opatentowany syste...
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   CELLine™ is a disposable, two-compartment bioreactor manufactured from optically clear virgin PS with a gas transfer bottom made of a moulded silicone...
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny 