Drukuj
Wyszukano: Skrobaki do komórek
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwiejsze i bardziej efektywne zbieranie komórek Przeznaczone do zbierania komórek (zwłaszcza komórek macierzy...
Producent: VWR Collection
Opis: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Designed to facilitate the gentle mechanical removal of adherent cells from growth surfaces. Each scraper has a 18 mm pivoted (pivot angle 60°) scrape...
Producent: Corning
Opis: PS handle, TPE blade. Designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces of a variety of culture vessels.
Numer katalogowy: (231-2475)
Producent: DELTALAB
Opis: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
j.m.: 1 * 500 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Skrobaki do odzysku komórek dostępne w dwóch długościach, z regulowanym ostrzem dla optymalnej elastyczności. Niepirogenne.
Producent: DELTALAB
Opis: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Producent: Corning
Opis: Przydatne do ręcznego zbierania komórek, skrobaki są przeznaczone do użytku w kolbach, a podnośniki do komórek do stosowania w zbieraniu komórek (zwła...
Numer katalogowy: (22003.)
Producent: Biotium
Opis: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
j.m.: 1 * 200 SZT
Numer katalogowy: (WITG8.486.200)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BELLCO GLASS INC.
Opis: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom