Drukuj
VWR®, Głaszczki L-kształtne, Disposable
Dostawca: VWR
VWR®
612-1560EA 792 PLN
612-1560 612-1561
VWR®, Głaszczki L-kształtne, Disposable
Głaszczki Głaszczki
PS, sterile. The foot of the spreader has a completely smooth, rounded surface, free of rough edges and imperfections. It enables even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting the medium.
  • Adhezyjna powierzchnia głaszczki
  • Nietoksyczne
  • Sterylizowane promieniami Gamma
Dimensions: total length 145 mm (±1 mm); spreader length 38 mm (±0,5 mm).