Drukuj
VWR®, Głaszczki T-kształtne
Dostawca: VWR
VWR®
612-2651EA 887 PLN
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Głaszczki T-kształtne
Głaszczki Głaszczki
PS, sterile. Designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Used for performing bacterial (for example, CFU) plate counts on water, milk and other liquid samples.
  • Gładkie, zaokrąglone powierzchnie, zapobiegają cieciu lub żłobieniu w agarze
  • Głaszczka ma kształt litery T, co zapewnia równomierny nacisk podczas rozprowadzania próbki