Drukuj
Głaszczki T-kształtne
Dostawca: Simport
391-3015EA 529 PLN
391-3015
Głaszczki T-kształtne
Głaszczki Głaszczki
PS, sterile.
  • No flame sterilisation needed
  • Designed for easy spreading of cells onto the surface of an agar plate
  • Supplied sterile in individual packs
Handle length: 176 mm
Head spreader width: 36 mm