Drukuj
Ezy inokulacyjne z rączką
Dostawca: HAMMACHER KARL
631-7144EA 166 PLN
631-7144
Ezy inokulacyjne z rączką
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Spatula-shaped end.
Loop Ø: 4 mm
Length: 210 mm