Drukuj
VWR®, Ezy i igły inokulacyjne, Disposable
Dostawca: VWR
VWR®
612-9359EA 412 PLN
612-9359 612-9366 612-9362 612-9361 612-9360
VWR®, Ezy i igły inokulacyjne, Disposable
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
PS, sterylne.
  • Kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji produktu
  • Sześciokątny kształt uchwytu wpływa na stabilność operowania ezą, wykonywania rozcieńczeń i posiewów
  • Sterylizowane promieniami gamma
Torebka zaprojektowana jest w sposób umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie. Ezy i igły umieszczone są do góry nogami w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia. Dostępna podstawka ułatwia pracę umożliwiając wyjmowanie ezy lub igły jedną ręką, a drugą w tym czasie trzymając szalkę lub probówkę.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z certyfikatem kalibracji.
Sposób pakowania: 1 opakowanie zawiera 40 sztuk (opakowanie zbiorcze zawiera 25 torebek).