Drukuj
Ezy i igły inokulacyjne
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
612-2496EA 373 PLN
612-2496 612-2497 612-2494 612-2498 612-2495
Ezy i igły inokulacyjne
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
PS, sterylne. Kalibrowane jednorazowe ezy wykonane są z elastycznego lub sztywnego plastiku co daje możliwość odpowiedniego zastosowania w laboratorium.
  • Kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji produktu
  • Pakowane w wygodne, nietoczące się tuby z zatyczkami na wcisk
  • Szybki, łatwy i bezpieczny dostep do ez, bez potrzeby stosowania dodatkowego uchwytu
  • Posiadają gładką powierzchnię i długość 210 mm
Informacja o dostawie: Certyfikat kalibracji dołączany do każdego opakowania.