Drukuj
Wyszukano: Zaciski
294  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"294"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (241-0040)
Producent: VWR Collection
Opis: Laboral aluminium alloy. Clamp with flexible arm, mounting rod 12 mm Ø and rod length is 200 mm.
j.m.: 1 * 2 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Clamp, Zaciski ze stali nierdzewnej na kolby Erlenmayera, VWR®, Stal nierdzewna, Do: 125 ml
Producent: VWR Collection
Opis: Bossheads made from different materials for universal usage.
Numer katalogowy: (MFLX96881-20)
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Assure the effectiveness of your steam-in-place (SIP) processes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Ideal for securely clamping tubes in place.
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Quick and easy assembly without tools.
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: PTFE z wewnętrzną stalową sprężyną. bardzo Stabile, bezpieczne, trwałe i łatwe w użyciu.
Producent: VWR Collection
Opis: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (444-0916)
Producent: VWR Collection
Opis: The multi purpose clamp is designed to securely hold every type of laboratory glassware and apparatus.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Producent: VWR Collection
Opis: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Producent: VWR Collection
Opis: Do montażu prętów o średnicy 8, 12, 13, 16 i 21 mm.
Producent: VWR Collection
Opis: Do montażu prętów o średnicy 12, 13 i 16 mm.
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Compatible with metal and plastic Tri-Clamp® fittings.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 294
no targeter for Bottom