Drukuj
VWR® Stand Clamps with Flexible Rod
Dostawca: Avantor
VWR®
241-0040EA 827 PLN
241-0040
VWR® Stand Clamps with Flexible Rod
Zaciski Zaciski uniwersalne
Laboral aluminium alloy. Clamp with flexible arm, mounting rod 12 mm Ø and rod length is 200 mm.
  • Zaokrąglone szczęki pokryte winylem chronią zaciskane elementy
  • Wygodne giętkie ramię ma maksymalne obciążenie 500 g
Łapa na giętkim ramieniu, średnica pręta montażowego 12 mm, długość ramienia 200 mm.
  • Zaokrąglone szczęki pokryte winylem chronią zaciskane elementy
  • Wygodne giętkie ramię ma maksymalne obciążenie 500 g