Drukuj
VWR®, Łapy stal nierdzewna
Dostawca: VWR
VWR®
241-0023EA 1080 PLN
241-0023 241-0037
VWR®, Łapy stal nierdzewna
Zaciski Zaciski uniwersalne
Stal nierdzewna. Łatwe w użyciu, solidne zaciski.
  • Zaokrąglone, niezależnie regulowane szczęki, wysokość szczęk 16 i 25 mm
  • Z dwiema śrubami radełkowanymi do łatwych, niezależnych od siebie regulacji palców mocujących