Drukuj
Klamra do szlifów, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
201-0140EA 43.6 PLN
201-0140 SCOT290300202 201-0387 201-0388 201-0389 201-0385 SCOT290300408 201-0386
Klamra do szlifów, DURAN®
Zaciski Zaciski do szlifów
Stal nierdzewna. Zaciski do ciasnego i bezpiecznego mocowania stożkowych połączeń szlifowanych.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na korozję
  • Idealne do stosowania w bardzo wysokich temperaturach
  • Stabilne, łatwe w montażu i demontażu